missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6E Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA539231

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg

Artikelnummer. 15556141

  • 467.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Ly-6A/E molecules are implicated in the regulation of T cell activation.
Spezifikation

Spezifikation

Ly-6E
Polyclonal
Unconjugated
LY6E
lymphocyte antigen 6 complex, locus A/E, Locus AE, Ly6A, Ly6E
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
4061
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q16553
LY6E
A synthetic peptide derived from the internal region of human LY6E
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote