Learn More
Ly-6G and Ly-6C Rat anti-Mouse, Biotin, Clone: RB6-8C5, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 553124
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15897008
  • 349.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The RB6-8C5 antibody reacts with a common epitope on Ly-6G and Ly-6C, previously known as the myeloid differentiation antigen Gr-1. In the bone marrow, the level of antigen expression is directly correlated with granulocyte differentiation and maturation.
Host Species: Rat
Clone: RB6-8C5
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Mouse
Cell Separation, Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
Ly-6G and Ly-6C
Monoclonal
0.5mg/mL
Ly6c, Lymphocyte antigen 6C2; Lymphocyte antigen 6G, Ly6g, Gr-1
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
RB6-8C5
Biotin
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
Not Reported
0.1 mg
Immunology
Mouse
IgG2b κ