Learn More
Ly-6C Monoclonal Antibody (ER-MP20), Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA181899
228.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11570073
  • 342.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Rat anti Mouse Ly-6C antibody, clone ER-MP20 recognizes murine Ly-6C, a 131 amino acid approximately 14 kDa differentiation antigen, expressed on macrophage/dendritic cell precursors in mid-stage development (late CFU-M, monoblasts and immature monocytes), granulocytes, and on a wide range of endothelial cells and subpopulations of B- and T-lymphocytes.
Ly-6C Monoclonal antibody specifically detects Ly-6C in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
Ly-6C
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P0CW02
Ly6c1
Balb/c macrophage precursor cell hybrids.
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation
ER-MP20
Unconjugated
Ly6c1
AA682074; AA959465; Ly6c; Ly-6C; Ly6c1; Ly-6C1; Ly6c2; lymphocyte antigen 6 complex, locus C; lymphocyte antigen 6 complex, locus C1; lymphocyte antigen 6C1; Lymphocyte antigen Ly-6C
Rat
Protein G
RUO
17067
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.