missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GR-1, LY-6C/G Rat anti-Mouse, Clone: RB6-8C5, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen RM3000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10345213

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

GR-1, LY-6C/G
Monoclonal
Unconjugated
Rat
1 mL
Primary
Mouse
Purified
Flow Cytometry
RB6-8C5
PBS with BSA and 0.1% sodium azide
Normal murine bone marrow cells
RUO
17072
Store at 2 - 8 °C.
IgG2b
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote