Learn More
LYPD3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA532908
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13444579
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Dog, Elephant, Horse, Rabbit (100%) Marmoset, Mouse, Rat, Panda, Pig (93%) Bovine (86%).
LYPD3 Polyclonal antibody specifically detects LYPD3 in Canine, Human, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
LYPD3
Polyclonal
Unconjugated
LYPD3
2310061G07Rik; C4.4A; GPI-anchored metastasis-associated protein C4.4A homolog; GPI-anchored metastasis-associated protein homolog; LY6/PLAUR domain containing 3; ly6/PLAUR domain-containing protein 3; LYPD3; Matrigel-induced gene C4 protein; MIG-C4; UNQ491/PRO1007
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100339878, 27076, 484471
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
O95274
LYPD3
Synthetic 14 amino acid peptide from N-terminus of human LYPD3.
50 μg
Primary
Canine, Human, Rabbit