Learn More
M-Cadherin Mouse, Unlabeled, Clone: 5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
402.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen M-Cadherin
Klon 5
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611100
50 μg
402.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611101
150 μg
610.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cadherins are a family of transmembrane glycoproteins involved in the Ca2+;-dependent cell-cell adhesion that occurs in many tissues. Members of this family include P-Cadherin, E-Cadherin (uvomorulin), N-Cadherin, R-Cadherin, Cadherin-5, L-CAM, and EP-Cadherin. These proteins are similar in their domain structure (45-74% amino acid conservation), Ca2+; and protease sensitivity, and molecular weight. However, cadherins have distinct tissue expression patterns and immunological reactivities. M (muscle)-Cadherin, another member of the Cadherin family, was discovered in myogenic mouse cells where it is present at low levels in myoblasts. It is expressed in prenatal and adult skeletal muscle and plays a role in skeletal muscle cell differentiation, particularly the fusion of myoblasts into myotubes. It is upregulated
upon induction of myotube formation. M-Cadherin also forms complexes with the catenins in skeletal muscle cells, which then interact with the cytoskeleton. Therefore, it is thought that the M-Cadherin-cytoskeleton interaction may play a role in aligning myoblasts during fusion.
Immunofluorescence, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
M-Cadherin
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a
Affinity Purified
5
Western Blot
Unconjugated
RUO
Mouse, Rat
Mouse M-Cadherin aa. 253-366
Primary
Store undiluted at -20°C.