Learn More
MAP7D1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544693
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15546602
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: RRRLEEQRLK AEQRRAALEE RQRQKLEKNK ERYEAAIQRS VKKTWAEIRQ Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%
MAP7D1 Polyclonal antibody specifically detects MAP7D1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MAP7D1
Polyclonal
Unconjugated
Map7d1
arginine/proline rich coiled-coil 1; arginine/proline-rich coiled-coil domain-containing protein 1; AV028413; BC019977; FLJ10350; FLJ39022; KIAA1187; MAP7 domain containing 1; MAP7 domain-containing protein 1; MAP7D1; microtubule-associated protein 7 domain containing 1; mKIAA1187; Mtap7d1; Parcc1; PP2464; proline arginine rich coiled coil 1; proline/arginine-rich coiled-coil domain-containing protein 1; Rprc1
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
245877, 55700
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
A2AJI0, Q3KQU3
Map7d1
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human MAP7D1
100 μL
Primary
Human, Mouse