missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-MCM7, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™

Artikelnummer. 16122324
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16122324 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16122324 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00004176PW2.1Set

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-MCM7 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-MCM7 (50μg)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Spezifikation

Antigen MCM7
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen MCM7
Gen-Alias CDABP0042/CDC47/MCM2/P1.1-MCM3/P1CDC47/P85MCM/PNAS-146
Gensymbole MCM7
Wirtsspezies Mouse, Rabbit
Menge 1 Set
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4176
Enthält Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-MCM7 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-MCM7 (50 ug)
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.