Learn More
FABP3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA532487
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13427007
  • 339.00 € / 500 Mikroliter
Voraussichtlicher Liefertermin 30-12-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MDGI /FABP3 is a small cytosolic protein responsible for the transport and deposition of fatty acids inside the cell.
Spezifikation
Spezifikation
FABP3
Polyclonal
PBS with 1% BSA and <0.1% sodium azide; pH 7.6
P05413
FABP11, H-FABP, M-FABP, MDGI, O-FABP, Fatty acid-binding protein 3, muscle, fatty acid binding protein 11, fatty acid-binding protein, heart, heart-type fatty acid-binding protein, mammary-derived growth inhibitor, muscle fatty acid-binding protein
Rabbit
IgG
500 μL
4° C, do not freeze
Primary
2170
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
FABP3
Liquid
FABP3
Synthetic peptide derived from N-terminus of human MDGI protein
Antigen affinity chromatography