Learn More
MED8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543819
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15556252
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MQREEKQLEA SLDALLSQVA DLKNSLGSFI CKLENEYGRL TWPSVLDSFA Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 86%
MED8 Polyclonal antibody specifically detects MED8 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MED8
Polyclonal
Unconjugated
Med8
2210021A15Rik; AB041805; Activator-recruited cofactor 32 kDa component; ARC32; Med8; Mediator complex subunit 8; mediator of RNA polymerase II transcription subunit 8; mediator of RNA polymerase II transcription subunit MED8; mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 8 homolog; MGC17544; MGC19641; MNCb-2386; zgc:76877; zgc:76877 protein
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
112950
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96G25
Med8
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human MED8