Learn More
CD146 Monoclonal Antibody (OJ79), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 357800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10681994
  • 472.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD146 Monoclonal antibody specifically detects CD146 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CD146
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P43121, Q8R2Y2, Q9EPF2
MCAM
Recombinant human MUC18 (D1-D5) Fc protein
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
OJ79
Unconjugated
MCAM
1-gicerin; AV025631; CD146; CD149; Cell surface glycoprotein MUC18; cell surface glycoprotein P1H12; Gicerin; HEMCAM; l-gicerin; l-gicerin precursor; l-gicerin protein; LOW QUALITY PROTEIN: cell surface glycoprotein MUC18; MCAM; melanoma adhesion molecule; melanoma cell adhesion molecule; Melanoma-associated antigen A32; melanoma-associated antigen MUC18; Muc18; mucin-18; s-endo; S-endo 1 endothelial-associated antigen; s-gicerin; s-gicerin precursor
Mouse
Protein A
RUO
4162, 78967, 84004
-20°C