Learn More
MOCOS Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530662
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13475157
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, HepG2. Predicted reactivity: Mouse (83%), Bovine (82%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MOCOS Polyclonal antibody specifically detects MOCOS in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MOCOS
Polyclonal
Unconjugated
MOCOS
1110018O12Rik; HMCS; MCS; moCo sulfurase; MOCOS; Molybdenum cofactor sulfurase; molybdenum cofactor sulfurtransferase; MOS
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55034
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q96EN8
MOCOS
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 283 of Human MOCOS