Learn More
MOGAT2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519372
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11317353
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine and porcine based on sequence homology.
MOGAT2 Polyclonal antibody specifically detects MOGAT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MOGAT2
Polyclonal
Unconjugated
MOGAT2
2-acylglycerol O-acyltransferase 2; acyl CoA:monoacylglycerol acyltransferase 2; acyl-CoA:monoacylglycerol acyltransferase 2; DC5; Dgat2l5; DGAT2L5.; Diacylglycerol acyltransferase 2-like protein 5; diacylglycerol O-acyltransferase candidate 5; FLJ22644; hDC5; hMGAT2; Mgat1l; MGAT2; MGC119183; MGC119184; MGC119185; MOGAT2; Monoacylglycerol O-acyltransferase 1-like; Monoacylglycerol O-acyltransferase 2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
80168
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3SYC2
MOGAT2
Synthetic peptide sequence (KESAAHILNRK) corresponding to the internal amino acids of MOGAT2