missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAOA Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518420

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11356393

  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MAOA Polyclonal antibody specifically detects MAOA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

MAOA
Polyclonal
Unconjugated
MAOA
1110061B18Rik; AA407771; Amine oxidase [flavin-containing] A; HGNC:6833; Mao; MAOA; MAO-A; monoamine oxidase A; monoamine oxidase type A; RP1-201D17__B.2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
4128
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P21397
MAOA
Synthetic peptide sequence (DAPWEAQHADKWDK) corresponding to the internal amino acids of MAOA
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote