Learn More
Morphine Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA175296
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11534360
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-75296 specifically detects Morphine. PA1-75296 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-75296 immunogen is Morphine(3)-BSA.
Morphine Polyclonal antibody specifically detects Morphine in Chemical samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Morphine
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Sheep
purified
RUO
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA
Unconjugated
C17H19NO3; Morphia; Morphin; Morphinum; Morphium
Morphine(3)-BSA