Learn More
MOS Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA515332
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10171410
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MOS Polyclonal antibody specifically detects MOS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MOS
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
P00540
MOS
KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human MOS
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
MOS
C-MOS; c-mos oncogene; c-mos proto-oncogene; MGC119962; MGC119963; Moloney sarcoma oncogene; mos; MOS proto-oncogene, serine/threonine kinase; MOS proto-oncogene, serine/threonine kinase L homeolog; mos.L; mosxe; MSV; oncogene MOS, Moloney murine sarcoma virus; oocyte maturation factor mos; p39; p39-mos; pp39-mos; protein kinase; proto-oncogene c-Mos; Proto-oncogene serine/threonine-protein kinase mos; serine/threonine-protein kinase mos; v-mos Moloney murine sarcoma viral oncogene homolog; v-mos Moloney murine sarcoma viral oncogene homolog L homeolog; XELAEV_18032032mg
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
4342
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles