missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD31 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA524411

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13212289

  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

CD31 Polyclonal antibody specifically detects CD31 in Hamster, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

CD31
Polyclonal
Unconjugated
Pecam1
C85791; CD31; CD31 antigen; CD31, PECAM-1; CD31/EndoCAM; endoCAM; GPIIA'; I79_008304; PECA1; Pecam; PECAM1; Pecam-1; platelet and endothelial cell adhesion molecule 1; platelet endothelial cell adhesion molecule; platelet endothelial cell adhesion molecule-1; platelet/endothelial cell adhesion molecule (CD31 antigen); platelet/endothelial cell adhesion molecule 1; type I transmembrane endothelial adhesion molecule
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
100774872, 18613
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q08481
Pecam1
KLH conjugated synthetic peptide between 508-536 amino acids from the C-terminal region of mouse CD31
400 μL
Primary
Hamster, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote