Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 350, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A11045
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Artikelnummer. 10717464
  • 259.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Product will be shipped at Room Temperature.
Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Alexa Fluor 350
Goat
purified
RUO
Mouse
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
4° C, store in dark