Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, AP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen G21060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 10582853
  • 304.00 € / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The specific activity of the AP conjugates is approximately 150–350 units/mg. One unit is defined as the amount of enzymatic activity required to hydrolyze 1.0 micromole of p nitrophenyl phosphate to p-nitrophenol and inorganic phosphate in 60 seconds at 21oC, pH 10. Reconstituted using 0.5 mL of deionized water to make a 2 mg/mL stock solution.
Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
Goat
purified
RUO
Mouse
Lyophilized
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
2 mg/mL
50mM tris with 0.1M NaCl, 30mM trehalose and no preservative; pH 8.0
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
-20°C