missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F(ab')2-Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, AP, Invitrogen™

F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen A24515

110.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15480934

  • 165.00 € / 0.50 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).

Mouse IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Mouse IgG (H+L)
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
Goat
Affinity Chromatography
RUO
Mouse
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1.5 mg/mL
PBS with 0.1mM ZnCl2, 1% BSA, 30mM triethanolamine, 5mM MgCl2 and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote