Learn More
F(ab')2-Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A24528
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15470944
  • 187.00 € / 0.50 Milligramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Mouse samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Biotin
Goat
Affinity Chromatography
RUO
Mouse
Liquid
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
1.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.