Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen 626511
130.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02100kg
Artikelnummer. 10077612
  • 196.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
ZyMAX antibodies are specifically isolated from antigen-affinity columns using advanced elution protocols, leaving only the highest affinity, antigen-specific antibodies. ZyMAX conjugates are prepared with modified cross-linkers to achieve optimal conjugation ratios and stability. Improved purification methods virtually eliminate unconjugated components, giving superior sensitivity and lowest possible levels of background.
Mouse IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG (H+L)
Polyclonal
FITC
Goat
Affinity chromatography
RUO
Mouse
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 40% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.4
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
2 mL
Secondary
4° C, store in dark