missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F(ab')2-Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™

F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen A24525

104.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15440944

  • 157.00 € / 0.50 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
FITC
Goat
Affinity Chromatography
RUO
Mouse
Liquid
Immunocytochemistry
1.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.8
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote