Learn More
F(ab')2-Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A24518
211.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15329027
  • 317.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed
Polyclonal
HRP
Goat
Affinity Chromatography
RUO
Mouse
Lyophilized
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.1% ProClin 150; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.