missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F(ab')2-Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, TRITC, Invitrogen™

F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen A24523

174.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Artikelnummer. 15449223

  • 262.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Rehydrate with 0.55 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily. 1 year from date of receipt. Prepare working dilution prior to use and then discard. Based on Immunoelectrophoresis, no reactivity is observed to: non-immunoglobulin human serum immunoglobulins, bovine, goat, human, rabbit or rat IgG.

Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed
Polyclonal
TRITC
Goat
Affinity Chromatography
RUO
Mouse
Lyophilized
Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote