Learn More
Mouse IgG1 Isotype Control (NCG01), Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen MA514453
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11375063
  • 490.00 € / 500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-14453 reacts in ELISA, flow cytometry, gel shift, immunofluorescence, immunohistochemistry (paraffin and frozen), immunoprecipitation, and western blot analysis.
Mouse IgG1 Control antibody specifically detects Mouse IgG1 in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG1
NCG01
Unconjugated
P01868
Ighg1
Synthetic hapten which is normally not present in humans or animals
500 μL
Isotype Control (Primary)
4° C
IgG1 κ
Control, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG1; VH7183
Mouse
Protein G
RUO
Not Applicable