Learn More
Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21), DyLight™ 650, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen MA1191D650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15547211
  • 372.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-191-D650 can be used as a negative control in any immunoassay where a DyLight 650-conjugated primary antibody of the mouse IgG1 isotype is used. DyLight 650 has an excitation/emission of 652/672nm.
Mouse IgG1 Control antibody specifically detects Mouse IgG1 in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG1
MOPC-21
DyLight 650
IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG1; VH7183
Size-exclusion chromatography
RUO
Not Applicable
Liquid
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
Mouse
100 μg
Isotype Control (Primary)
4° C, do not freeze
IgG1 κ