missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11), DyLight™ 488, Invitrogen™

Mouse Isotype Control

Marke:  Invitrogen MA1192D488

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg

Artikelnummer. 15557211

  • 395.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA1-192-D488 can be used as a negative control in any immunoassay where a DyLight 488-conjugated primary antibody of the mouse IgG2b isotype is used. DyLight 488 has an excitation/emission of 493/518nm.

Mouse IgG2b Control antibody specifically detects Mouse IgG2b in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Mouse IgG2b
MPC-11
DyLight 488
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
KLH-coupled trinitrophenol
100 μg
Isotype Control (Primary)
4° C, do not freeze
IgG2b κ
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
Not Applicable
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote