Learn More
Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11), DyLight™ 650, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen MA1192D650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15567211
  • 323.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-192-D650 can be used as a negative control in any immunoassay where a DyLight 650-conjugated primary antibody of the mouse IgG2b isotype is used. DyLight 650 has an excitation/emission of 652/672nm.
Mouse IgG2b Control antibody specifically detects Mouse IgG2b in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG2b
MPC-11
DyLight 650
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
KLH-coupled trinitrophenol
100 μg
Isotype Control (Primary)
4° C, do not freeze
IgG2b κ
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
Not Applicable