Learn More
Mouse IgG3 Isotype Control (PPV-07), DyLight™ 488, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen MA1190D488
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15517211
  • 379.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-190-D488 can be used as a negative control in any immunoassay where a DyLight 488-conjugated primary antibody of the mouse IgG3 isotype is used. DyLight 488 has an excitation/emission of 493/518nm.
Mouse IgG3 Control antibody specifically detects Mouse IgG3 in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG3
PPV-07
DyLight 488
IgG3; Ighg3; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G3; Immunoglobulin heavy constant gamma 3; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG3
Size-exclusion chromatography
RUO
Not Applicable
Liquid
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
Mouse
100 μg
Isotype Control (Primary)
4° C, do not freeze
IgG3