Learn More
Anti-Mouse PD-1/CD279 (RMP1-30), Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
69.00 € - 207.00 €
Spezifikation
Antigen PD-1/CD279
Klon RMP1-30
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30233967
Unterlagen ansehen
Proteintech
65142-1-IG-100UG
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
71.53 €
69.00 € / 100 Mikrogramm
Sparen 2.53 €
3% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30233162
Unterlagen ansehen
Proteintech
65142-1-IG-500UG
500 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
214.60 €
207.00 € / 500 Mikrogramm
Sparen 7.60 €
3% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The PD-1/CD279 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with mouse pd-1 transfected bhk cells of mouse PD-1/CD279. This antibody recognizes mouse antigen. The PD-1/CD279 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PD-1/CD279
0.5 mg/mL
Unconjugated
Rat
18566
IgG2b κ
Protein A purification
Flow Antibody
RMP1-30
Flow Cytometry
Liquid
Mouse
Mouse PD-1 transfected BHK cells
Primary
Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.