Learn More
MPND Monoclonal Antibody (1C12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA522808
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15529172
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: ALLEPGAGVL SIYYLGKKFL GDLQPDGRIM WQETGQTFNS PSAWATHCKK LVNPAKKSGC GWASVKYKGQ KLDKYKATWL RLHQLHTPAT AADESPAS
MPND Monoclonal antibody specifically detects MPND in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MPND
Monoclonal
1.0 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Q8N594
MPND
MPND (NP_116257, 84 a.a. ∽ 181 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b κ
ELISA, Western Blot
1C12
Unconjugated
MPND
E130307M08Rik; FLJ14981; MPN domain containing; MPN domain-containing protein; Mpnd
Mouse
Affinity chromatography
RUO
84954
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles