Learn More
TTK Monoclonal Antibody (N1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 359100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10796463
  • 469.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TTK Monoclonal antibody specifically detects TTK in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TTK
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P33981
TTK
His6-tagged human Mps1 recombinant protein
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
N1
Unconjugated
TTK
AL022661; cancer/testis antigen 96; CT96; Dual specificity protein kinase TTK; esk; Esk1; monopolar spindle 1 kinase; monopolar spindle 1-like 1; MPH1; MPS1; MPS1L1; OTTHUMP00000016778; OTTHUMP00000220743; phosphotyrosine picked threonine kinase; phosphotyrosine picked threonine-protein kinase; PYT; TTK; Ttk protein kinase
Mouse
Protein A
RUO
7272
-20°C