Learn More
MPS1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518092
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11336063
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.
MPS1 Polyclonal antibody specifically detects MPS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MPS1
Polyclonal
Unconjugated
RPS27
3200001M24Rik; 40S ribosomal protein S27; metallopanstimulin 1; Metallopan-stimulin 1; MPS1; MPS-1; RGD:621045}; ribosomal protein S27; RP11-422P24.3; rps27; rps27 {ECO:0000312; S27; S27-1; Small ribosomal subunit protein eS27
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
6232
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P42677
RPS27
Synthetic peptide sequence (PLAKDLLHPSPEE) corresponding to the N-terminus amino acids of RPS27