Learn More
MRPL10 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531244
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13475757
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, Raji. Predicted reactivity: Human (99%), Rat (84%), Rhesus Monkey (96%), Bovine (90%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MRPL10 Polyclonal antibody specifically detects MRPL10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRPL10
Polyclonal
Unconjugated
MRPL10
0610040E02Rik; 39S ribosomal protein L10, mitochondrial; 39S ribosomal protein L8, mitochondrial; C78440; L10MT; L8mt; Mitochondrial large ribosomal subunit protein uL10m; mitochondrial ribosomal protein L10; MRPL10; MRP-L10; MRPL8; MRP-L8; Rpml8
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
124995
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q7Z7H8
MRPL10
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 58 and 230 of Human MRPL10