missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL19 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA531240

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13435757

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji. Predicted reactivity: Mouse (90%), Rat (89%), Bovine (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

MRPL19 Polyclonal antibody specifically detects MRPL19 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

MRPL19
Polyclonal
Unconjugated
MRPL19
39S ribosomal protein L15, mitochondrial; 39S ribosomal protein L19, mitochondrial; 9030416F12Rik; 9130412E02Rik; D6Ertd157e; KIAA0104; L15mt; L19mt; Mitochondrial large ribosomal subunit protein bL19m; mitochondrial ribosomal protein L19; MRPL15; MRP-L15; Mrpl19; MRP-L19; ribosomal protein, mitochondrial, L15; RLX1; RPML15
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9801
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P49406
MRPL19
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 106 and 292 of Human MRPL19
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote