Learn More
MRPL21 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531876
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13456397
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, Raji. Predicted reactivity: Mouse (84%), Rat (85%), Bovine (82%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MRPL21 Polyclonal antibody specifically detects MRPL21 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRPL21
Polyclonal
Unconjugated
MRPL21
39S ribosomal protein L21, mitochondrial; BC028768; D9Wsu149; L21mt; Mitochondrial large ribosomal subunit protein bL21m; mitochondrial ribosomal protein L21; Mrpl21; MRP-L21; Unknown (protein for MGC:133585)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
219927
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q7Z2W9
MRPL21
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 24 and 198 of Human MRPL21