Learn More
MRPL48 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544624
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15506582
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: KKGKVEVRAI NLGTDYEYGV LNIHLTAYDM TLAESYAQYV HNLCNSLSIK Sequence homology: Cow: 92%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%
MRPL48 Polyclonal antibody specifically detects MRPL48 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRPL48
Polyclonal
Unconjugated
MRPL48
1810030E20Rik; 2610028L11Rik; 39S ribosomal protein L48, mitochondrial; CGI-118; D4Ertd786e; HSPC290; L48mt; MGC13323; mitochondrial 39S ribosomal protein L48-like protein; Mitochondrial large ribosomal subunit protein mL48; mitochondrial ribosomal protein L48; Mrpl48; MRP-L48; Unknown (protein for MGC:133957)
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
51642
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96GC5
MRPL48
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MRPL48