Learn More
MSH5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541990
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15515172
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: DENMTRFLGK LASQEHREPK RPEIIFLPSV DFGLEISKQR LLSGNYSFIP Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 86%; Guinea Pig: 79%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 86%; Rabbit: 93%; Rat: 100%
MSH5 Polyclonal antibody specifically detects MSH5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MSH5
Polyclonal
Unconjugated
MSH5
DKFZp434C1615; G7; hMSH5; MGC2939; MSH5; Mut5; mutS homolog 5; mutS homolog 5 (E. coli); mutS protein homolog 5; MUTSH5; NG23
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
4439
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O43196
MSH5
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human MSH5