Learn More
MSH6 Mouse, Unlabeled, Clone: 44, BD
Mouse Monoclonal Antibody
321.00 € - 545.00 €
Spezifikation
Antigen MSH6
Klon 44
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15895699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610918
50 μg
321.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15805709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610919
150 μg
545.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DNA mismatch repair in bacteria is carried out by the MutL, MutH, and MutS proteins. Initial binding of MutS to the mismatched DNA is followed by binding of the MutH endonuclease and MutL. Together these proteins form a complex that mediates excision repair. Mutations or deficiencies of any of these bacterial proteins results in a mutator phenotype that is characterized by genetic instability. MSH2, MSH3 and MSH6 are human homologs of MutS, while MLH1, PMS1, and PMS2 are homologs of MutL. As a heterodimer with MSH2, MSH6 binds to DNA containing G/T mismatches. The MSH2-MSH6 complex recognizes single-base mispairs and insertion/deletion loops. Binding of this complex induces conformational changes in the DNA that lead to the binding of an MLH-PMS1 complex and excision repair. Mutations in the human genes are associated with hereditary nonpolyposis colon cancer (HNPCC), a common hereditary disease in humans. HNPCC is characterized by frequent microsatellite mutations that arise from somatic mutation due to a replication error (RER+) phenotype. This phenotype is analogous to the bacterial system and is directly linked to DNA mismatch repair deficiencies.
Immunofluorescence, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
MSH6
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
GTBP
44
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Human, Mouse, Rat
Human MSH6 aa. 225-333
Primary
Store undiluted at -20°C.