Learn More
MSRB2 Monoclonal Antibody (3F12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA521370
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15528992
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: KEAGMYHCVC CDSPLFSSEK KYCSGTGWPS FSEAHGTSGS DESHTGILRR LDTSLGSART EVVCKQCEAH LGHVFPDGPG PNGQRFCINS VALKFKPRKH
MSRB2 Monoclonal antibody specifically detects MSRB2 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MSRB2
Monoclonal
0.2-1.0 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Q9Y3D2
MSRB2
MSRB2 (NP_036360, 102 a.a. ∽ 201 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
ELISA, Western Blot
3F12
Unconjugated
MSRB2
2310050L06Rik; CBS1; CBS-1; CGI-131; methionine sulfoxide reductase B2; methionine-R-sulfoxide reductase B2, mitochondrial; Mrsb; Msrb; MsrB2; PILB; pilin-like transcription factor
Mouse
Affinity chromatography
RUO
22921
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles