Learn More
MST3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517285
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11586101
  • 422.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
MST3 Polyclonal antibody specifically detects MST3 in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MST3
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
B0LT89, Q99KH8, Q9Y6E0
STK24
Synthetic peptide corresponding to residues of human Mst3
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
STK24
1810013H02Rik; C76483; epididymis secretory protein Li 95; HEL-S-95; Mammalian STE20-like protein kinase 3; Mammalian STE20-like protein kinase 3 C-terminal; Mammalian STE20-like protein kinase 3 N-terminal; mammalian sterile twenty 3 kinase; Mst3; MST-3; MST3/C; MST3/N; MST3B; OTTHUMP00000018594; RGD1561742; RP11-111L24.5; serine/threonine kinase 24; serine/threonine kinase 24 (STE20 homolog, yeast); serine/threonine-protein kinase 24; Serine/threonine-protein kinase 24 12 kDa subunit; Serine/threonine-protein kinase 24 35 kDa subunit; Serine/threonine-protein kinase 24 36 kDa subunit; STE20; STE20-like kinase 3; STE20-like kinase MST3; sterile 20-like kinase 3; STK24; STK3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
223255, 361092, 8428
-20°C