missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSX1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518284

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11376253

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine, mouse, porcine and rat based on sequence homology.

MSX1 Polyclonal antibody specifically detects MSX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

MSX1
Polyclonal
Unconjugated
MSX1
AA675338; AI324650; ECTD3; homeo box, msh-like 1; homeobox 7; homeobox protein Hox-7; Homeobox protein MSX-1; homeobox, msh-like 1; Hox7; Hox-7; Hox7.1; hox-7.1; HYD1; msh; msh homeo box 1; msh homeobox 1; msh homeobox 1-like protein; msh homeobox homolog 1; Msx1; muscle-segment homeobox; STHAG1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
4487
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P28360
MSX1
Synthetic peptide sequence (TSLPLGVKVEDS) corresponding to the N-terminus amino acids of MSX1
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote