Learn More
MT-ATP6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537872
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15524811
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MT-ATP6 Polyclonal antibody specifically detects MT-ATP6 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MT-ATP6
Polyclonal
Unconjugated
MT-ATP6
ATP synthase F0 subunit 6; ATP synthase subunit a; Atp6; ATPase6; F-ATPase protein 6; mitochondrially encoded ATP synthase 6; Mtatp6; MT-ATP6
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
4508
-20°C
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P00846
MT-ATP6
Peptide with sequence C-PTSKYLINNRLITTQ, from the internal region of ATP6