Learn More
MT-ATP6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537129
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15524261
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 27 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
MT-ATP6 Polyclonal antibody specifically detects MT-ATP6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MT-ATP6
Polyclonal
Unconjugated
MT-ATP6
ATP synthase F0 subunit 6; ATP synthase subunit a; Atp6; ATPase6; F-ATPase protein 6; mitochondrially encoded ATP synthase 6; Mtatp6; MT-ATP6
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
17705, 26197, 4508
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P00846, P00848, P05504
MT-ATP6
A synthetic peptide corresponding to residues in human MT-ATP6
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat