Learn More
MTA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA131417
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11556083
  • 518.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: The peptide used to generate this antibody is available for purchase (GTX20751-PEP).. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MTA1 Polyclonal antibody specifically detects MTA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTA1
Polyclonal
Unconjugated
MTA1
metastasis associated 1; metastasis associated gene 1 protein; metastasis-associated protein MTA1; MTA1; Zg29
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
9112
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13330
MTA1
synthetic peptide PGDVFYMPKE (Human).