missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTBP Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA530523

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13475017

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: K562. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

MTBP Polyclonal antibody specifically detects MTBP in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

MTBP
Polyclonal
Unconjugated
Mtbp
AI429604; hdm2; HDMX; hMTBP; MDM2 (mouse double minute 2)-binding protein, 104kD; MDM2 binding protein; Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein binding protein, 104kDa; Mdm2, transformed 3T3 cell double minute p53 binding protein; mdm2-binding protein; MDM2BP; MGC5370; MGC71221; mMTBP; Mtbp; RGD1565672
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27085
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q96DY7
Mtbp
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 677 and 904 of Human MTBP
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote