Learn More
MTCH1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542964
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15535812
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: NNCGLQAGLP PYSPVFKSWI HCWKYLSVQG QLFRGSSLLF RRVSSGSCFA Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%
MTCH1 Polyclonal antibody specifically detects MTCH1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTCH1
Polyclonal
Unconjugated
MTCH1
2310034O17Rik; AI255158; AU018396; C77849; cell proliferation-inducing protein 60; CGI-64; mitochondrial carrier 1; mitochondrial carrier homolog 1; mitochondrial carrier homolog 1 (C. elegans); mitochondrial carrier-like protein 1; Mtch1; PIG60; presenilin-associated protein; PSAP; SLC25A49; solute carrier family 25, member 49; UNQ1871/PRO4314
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
23787
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9NZJ7
MTCH1
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human MTCH1