Learn More
MTCH2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA525406
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13242369
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MTCH2 Polyclonal antibody specifically detects MTCH2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTCH2
Polyclonal
Unconjugated
Mtch2
2310034D24Rik; 4930539J07Rik; HSPC032; Met-induced mitochondrial protein; MIMP; mitochondrial carrier 2; mitochondrial carrier homolog 2; mitochondrial carrier homolog 2 (C. elegans); Mtch2; SLC25A50; solute carrier family 25, member 50
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
23788, 56428
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q791V5, Q9Y6C9
Mtch2
KLH conjugated synthetic peptide between 75-103 amino acids from the N-terminal region of human MTCH2
400 μL
Primary
Human, Mouse