Learn More
MTERFD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534530
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15395451
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is NIH-3T3 cell lysate. PA5-34530 can be used with blocking peptide PEP-1573.
MTERFD1 Polyclonal antibody specifically detects MTERFD1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTERFD1
Polyclonal
Unconjugated
MTERF3
2410017I18Rik; Cgi12; CGI-12; Mitochondrial transcription termination factor 3; MTERF domain containing 1; mTERF domain-containing protein 1, mitochondrial; Mterf3; MTERFD1; transcription termination factor 3, mitochondrial
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51001, 66410
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q8R3J4, Q96E29
MTERF3
A 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human MTERFD1
100 μg
Primary
Human, Mouse